ContactUsLinkComponent
2,6-Difluoro-4-(trifluoromethyl)phenyl 4-iodo-2-nitrophenyl ether 95%
2,6-Difluoro-4-(trifluoromethyl)phenyl 4-iodo-2-nitrophenyl ether 95%
Katalogové číslo APOSPC502741-1G
Dodavatel:  Apollo Scientific
Číslo CAS:  
2,6-Difluoro-4-(trifluoromethyl)phenyl 4-iodo-2-nitrophenyl ether 95%
Katalogové číslo APOSPC502741-1G
Dodavatel:  Apollo Scientific
Číslo CAS:  
Specifikace
  • Typ balení:
    Bottle
  • Bal.:
    1 g
  • Sekvence:
    3047
Specifikace
O tomto produktu
 :
 :445.08 g/mol
Teplota pro skladování:Ambient
Číslo CAS:2244083-46-1
Vzorec:C₁₃H₅F₅INO₃
MDL číslo:MFCD31629996