(R)-3,3'-Bis[3,5-bis(trifluoromethyl)phenyl]-1,1'-binapthyl-2,2'-diyl hydrogenphosphate
Katalogové číslo APOSPC440004-250MG
Dodavatel: Apollo Scientific
Číslo CAS:
Specifikace
- Typ balení:Bottle
- Bal.:250 mg
- Sekvence:2590
Specifikace
O tomto produktu
:
:772.472 g/mol
:GHS07
Teplota pro skladování:Ambient
Číslo CAS:791616-62-1
Vzorec:C₃₆H₁₇F₁₂O₄P
MDL číslo:MFCD08689863