ContactUsLinkComponent
2-{1-[5-Cyclopropyl-3-(trifluoromethyl)-1H-pyrazol-1-yl]propan-2-yl}-4-methyl-1,3-thiazole-5-carboxylic acid
2-{1-[5-Cyclopropyl-3-(trifluoromethyl)-1H-pyrazol-1-yl]propan-2-yl}-4-methyl-1,3-thiazole-5-carboxylic acid
Katalogové číslo APOSPC410495-1G
Dodavatel:  Apollo Scientific
Číslo CAS:  
2-{1-[5-Cyclopropyl-3-(trifluoromethyl)-1H-pyrazol-1-yl]propan-2-yl}-4-methyl-1,3-thiazole-5-carboxylic acid
Katalogové číslo APOSPC410495-1G
Dodavatel:  Apollo Scientific
Číslo CAS:  
Specifikace
  • Typ balení:
    Bottle
  • Bal.:
    1 g
  • Sekvence:
    3047
Specifikace
O tomto produktu
 :
 :359.367 g/mol
Teplota pro skladování:Ambient
Číslo CAS:1006682-82-1
Vzorec:C₁₅H₁₆F₃N₃O₂S
MDL číslo:MFCD08558261