ContactUsLinkComponent
[3-Cyclopropyl-4-(difluoromethyl)-6-(1,3-dimethyl-1H-pyrazol-4-yl)-1H-pyrazolo[3,4-b]pyridin-1-yl]acetic acid
[3-Cyclopropyl-4-(difluoromethyl)-6-(1,3-dimethyl-1H-pyrazol-4-yl)-1H-pyrazolo[3,4-b]pyridin-1-yl]acetic acid
Katalogové číslo APOSPC410449-1G
Dodavatel:  Apollo Scientific
Číslo CAS:  
[3-Cyclopropyl-4-(difluoromethyl)-6-(1,3-dimethyl-1H-pyrazol-4-yl)-1H-pyrazolo[3,4-b]pyridin-1-yl]acetic acid
Katalogové číslo APOSPC410449-1G
Dodavatel:  Apollo Scientific
Číslo CAS:  
Specifikace
  • Typ balení:
    Bottle
  • Bal.:
    1 g
  • Sekvence:
    3047
Specifikace
O tomto produktu
 :
 :361.346 g/mol
Teplota pro skladování:Ambient
Číslo CAS:1006445-13-1
Vzorec:C₁₇H₁₇F₂N₅O₂
MDL číslo:MFCD08697749