ContactUsLinkComponent
(S)-3-(3-Chloro-5-trifluoromethyl-pyridin-2-yloxy)-pyrrolidine-1-carboxylic acid tert-butyl ester
(S)-3-(3-Chloro-5-trifluoromethyl-pyridin-2-yloxy)-pyrrolidine-1-carboxylic acid tert-butyl ester
Katalogové číslo APOSPC408393-500MG
Dodavatel:  Apollo Scientific
Číslo CAS:  
(S)-3-(3-Chloro-5-trifluoromethyl-pyridin-2-yloxy)-pyrrolidine-1-carboxylic acid tert-butyl ester
Katalogové číslo APOSPC408393-500MG
Dodavatel:  Apollo Scientific
Číslo CAS:  
Specifikace
  • Typ balení:
    Bottle
  • Bal.:
    500 mg
  • Sekvence:
    2725
Specifikace
O tomto produktu
 :
 :366.763 g/mol
Teplota pro skladování:Ambient
Číslo CAS:1417789-41-3
Vzorec:C₁₅H₁₈ClF₃N₂O₃
MDL číslo:MFCD22631739