[1-(4-Fluoro-benzenesulphonyl)-piperidin-4-yl]-methyl-amine hydrochloride
Katalogové číslo APOSPC408373-500MG
Dodavatel: Apollo Scientific
Číslo CAS:
Specifikace
- Typ balení:Bottle
- Bal.:500 mg
- Sekvence:2725
Specifikace
O tomto produktu
:
:308.8 g/mol
Teplota pro skladování:Ambient
Číslo CAS:1353958-87-8
Vzorec:C₁₂H₁₇FN₂O₂S·ClH
MDL číslo:MFCD21098941