Order Entry
Czech Republic
ContactUsLinkComponent
(2E)-1-(Fur-2-yl)-3-[4-(trifluoromethyl)phenyl]prop-2-en-1-one
Dráždivý
(2E)-1-(Fur-2-yl)-3-[4-(trifluoromethyl)phenyl]prop-2-en-1-one
Katalogové číslo APOSPC32266-250MG
Dodavatel:  Apollo Scientific
Číslo CAS:  
Dráždivý
(2E)-1-(Fur-2-yl)-3-[4-(trifluoromethyl)phenyl]prop-2-en-1-one
Katalogové číslo APOSPC32266-250MG
Dodavatel:  Apollo Scientific
Číslo CAS:  

Specifikace

  • Typ balení:
    Bottle
  • Bal.:
    250 mg
  • Sekvence:
    2590

Specifikace

O tomto produktu

 :
 :266.215 g/mol
 :GHS07
Teplota pro skladování:Ambient
Číslo CAS:680215-11-6
Vzorec:C₁₄H₉F₃O₂
MDL číslo:MFCD00176655