ContactUsLinkComponent
2-[2-(6-Fluoroimidazo[1,2-a]pyridin-2-yl)ethyl]-1H-isoindole-1,3(2H)-dione hydrobromide
2-[2-(6-Fluoroimidazo[1,2-a]pyridin-2-yl)ethyl]-1H-isoindole-1,3(2H)-dione hydrobromide
Katalogové číslo APOSPC300769-1G
Dodavatel:  Apollo Scientific
Číslo CAS:  
2-[2-(6-Fluoroimidazo[1,2-a]pyridin-2-yl)ethyl]-1H-isoindole-1,3(2H)-dione hydrobromide
Katalogové číslo APOSPC300769-1G
Dodavatel:  Apollo Scientific
Číslo CAS:  
Specifikace
  • Typ balení:
    Bottle
  • Bal.:
    1 g
  • Sekvence:
    3047
Specifikace
O tomto produktu
 :
 :390.206 g/mol
Teplota pro skladování:Ambient
Číslo CAS:1858250-77-7
Vzorec:C₁₇H₁₂FN₃O₂·BrH
MDL číslo:MFCD27995622