Přeskočit na Záhlaví
Přeskočit na Hlavní obsah
Přeskočit na Patička
Pokročilé
Pokročilé
SDS
Certifikáty
Údaje o výrobci
0
0,00 Kč
Order Entry
Přihlásit se
/
Registrovat
Products
Services
Digital Solutions
Applications
Support
About
Expresní objednávka
Stav objednávky
Váš účet
Košík
Czech Republic
Expresní objednávka
Stav objednávky
Váš účet
Košík
ContactUsLinkComponent
Domů
3-Thiocyanatopropyltriethoxysilane
3-Thiocyanatopropyltriethoxysilane, tech
3-Thiocyanatopropyltriethoxysilane, tech
APOSOR55639-100G
:
Apollo Scientific
:
3-Thiocyanatopropyltriethoxysilane, tech
APOSOR55639-100G
:
Apollo Scientific
:
Typ balení:
Bottle
Bal.:
100 g
Sekvence:
3401
:
:
263.429 g/mol
:
GHS07
:
Ambient
:
34708-08-2
:
C₁₀H₂₁NO₃SSi
:
MFCD00043235