2-Trimethylsilylethanesulphonyl chloride 97%
APOSOR480882-1G
:
- Typ balení:Bottle
- Bal.:1 g
- Sekvence:3047
:
:200.759 g/mol
:146,8 °C
:1,059 g/cm³ (25 °C)
:Refrigerator
:1993
:3,II
:GHS02
:GHS07
:106018-85-3
:C₅H₁₃ClO₂SSi
:MFCD09265153