ContactUsLinkComponent
(2S,4R)-4-Aminopyrrolidine-2-carboxylic acid, 4-BOC, N1-FMOC protected 97%
(2S,4R)-4-Aminopyrrolidine-2-carboxylic acid, 4-BOC, N1-FMOC protected 97%
Katalogové číslo APOSOR2235-250MG
Dodavatel:  Apollo Scientific
Číslo CAS:  
(2S,4R)-4-Aminopyrrolidine-2-carboxylic acid, 4-BOC, N1-FMOC protected 97%
Katalogové číslo APOSOR2235-250MG
Dodavatel:  Apollo Scientific
Číslo CAS:  
Specifikace
  • Typ balení:
    Bottle
  • Bal.:
    250 mg
  • Sekvence:
    2590
Specifikace
O tomto produktu
 :
 :452.5 g/mol
Teplota pro skladování:Ambient
Číslo CAS:273222-06-3
Vzorec:C₂₅H₂₈N₂O₆
MDL číslo:MFCD01860707