ContactUsLinkComponent
Cleanroom frocks, Tyvek® IsoClean®, IC270B, Bulk
 :  DuPont
undefined
Cleanroom frocks, Tyvek® IsoClean®, IC270B, Bulk
 :  DuPont
  • Catalog No:
  • 114-9437
  • 114-9436
  • 114-9440
  • 114-9435
  • 114-9438
  • 114-9439
  • Typ uzávěru:
  • Zapínání na druky
  • Zapínání na druky
  • Zapínání na druky
  • Zapínání na druky
  • Zapínání na druky
  • Zapínání na druky
  • Třída čistoty:
  • 100/ISO 5; EU GMP (A/B)
  • 100/ISO 5; EU GMP (A/B)
  • 100/ISO 5; EU GMP (A/B)
  • 100/ISO 5; EU GMP (A/B)
  • 100/ISO 5; EU GMP (A/B)
  • 100/ISO 5; EU GMP (A/B)
  • Přihrádka:
  • bez kapes
  • bez kapes
  • bez kapes
  • bez kapes
  • bez kapes
  • bez kapes
  • Rod:
  • Unisex
  • Unisex
  • Unisex
  • Unisex
  • Unisex
  • Unisex
  • Seam type:
  • Bound
  • Bound
  • Bound
  • Bound
  • Bound
  • Bound
  • Aplikace oblečení:
  • Cleanroom, Laboratory
  • Cleanroom, Laboratory
  • Cleanroom, Laboratory
  • Cleanroom, Laboratory
  • Cleanroom, Laboratory
  • Cleanroom, Laboratory
  • Odolnost H₂O:
  • 7 kPa
  • 7 kPa
  • 7 kPa
  • 7 kPa
  • 7 kPa
  • 7 kPa
  • Tloušťka:
  • 185 µm
  • 185 µm
  • 185 µm
  • 185 µm
  • 185 µm
  • 185 µm
  • Hmotnost:
  • 45 g/m²
  • 45 g/m²
  • 45 g/m²
  • 45 g/m²
  • 45 g/m²
  • 45 g/m²
Frequently Bought Together