Orders LinkContactUsLinkComponent
VWR®, D.F.B (Decalcifying solution - H.K. Kristenson) Histological grade
VWR®, D.F.B (Decalcifying solution - H.K. Kristenson) Histological grade
D.F.B. (decalcifying solution - H K Kristensons), Plastic bag, 5 L
Katalogové číslo 352432C
Dodavatel:   VWR Chemicals
VWR®, D.F.B (Decalcifying solution - H.K. Kristenson) Histological grade
Katalogové číslo 352432C
Dodavatel:  VWR Chemicals
Číslo CAS:  
VWR®, D.F.B (Decalcifying solution - H.K. Kristenson) Histological grade
VWR®, D.F.B (Decalcifying solution - H.K. Kristenson) Histological grade
D.F.B. (decalcifying solution - H K Kristensons), Plastic bag, 5 L
Přejít na:
Číslo CAS:  
Price
2 700,00 Kč
Přihlásit se pro dostupnost
1 * 5 L
Product Details & Documents
Decalcifier according to Kristenson.
  • pH (25°C) 2.20 --> 2.70
Documents
Specifikace
Specifikace
  • Typ balení:
    Plastic bag
  • Bal.:
    5 L
  • Popis:
    D.F.B. (decalcifying solution - H K Kristensons)
Specifikace