Orders LinkContactUsLinkComponent
CryoStorage vials
Dodavatel:   EPPENDORF
CryoStorage vials
Dodavatel:  EPPENDORF
Certifikáty
CryoStorage vials
CryoStorage vials
10 Dostupných variant níže
Product Details & Documents
CryoStorage vials for storage at −80 °C are labeled with a SafeCode barcode for safe sample identification. Different volumes are available.
  • Free of DNase, RNase, human DNA, endotoxin
  • External thread, pre-capped grey
  • With 2D SafeCode (DataMatrix/ECC200), linear and human readable code
Eppendorf CryoStorage vials take advantage of the 3-level coding of the SafeCode system (datamatrix code, barcode, and clear writing) to enable safe sample identification. Up to 96 pre-labelled vials are pre-racked and pre-capped for convenient usage. The vial range covers 0,5 to 4,0 ml for a broad range of storage applications at e.g. −80 °C in the ULT freezer. These vials are the solution for modern high-density storage with highest sample safety, management, and tracking needs.
 : Individually packed racks.
Product Family Options
Informace o produktu
  • Sekvence
    Kapacita
    Čepice součástí
    Sterilní
    Balené
    Dostupnost
    Price
  • EPPE0030079.400
    CryoStorage vial
    CryoStorage vial
    01
    0,50 ml
    Ano
    -
    10 racks of 96 vials
    Přihlásit se pro dostupnost
    Přihlásit se pro dostupnost
    1 * 960 KS
    1 * 960 KS - 18 130,00 Kč
    18 130,00 Kč
    1 * 960 KS
       18 130,00 Kč
  • EPPE0030079.418
    CryoStorage vial
    CryoStorage vial
    02
    1,00 ml
    Ano
    -
    10 racks of 96 vials
    Přihlásit se pro dostupnost
    Přihlásit se pro dostupnost
    1 * 960 KS
    1 * 960 KS - 18 850,00 Kč
    18 850,00 Kč
    1 * 960 KS
       18 850,00 Kč
  • EPPE0030079.426
    CryoStorage vial
    CryoStorage vial
    03
    1,50 ml
    Ano
    -
    10 racks of 48 vials
    Přihlásit se pro dostupnost
    Přihlásit se pro dostupnost
    1 * 480 KS
    1 * 480 KS - 12 460,00 Kč
    12 460,00 Kč
    1 * 480 KS
       12 460,00 Kč
  • EPPE0030079.434
    CryoStorage vial
    CryoStorage vial
    04
    2,00 ml
    Ano
    -
    10 racks of 48 vials
    Přihlásit se pro dostupnost
    Přihlásit se pro dostupnost
    1 * 480 KS
    1 * 480 KS - 12 820,00 Kč
    12 820,00 Kč
    1 * 480 KS
       12 820,00 Kč
  • EPPE0030079.442
    CryoStorage vial
    CryoStorage vial
    05
    4,00 ml
    Ano
    -
    10 racks of 48 vials
    Přihlásit se pro dostupnost
    Přihlásit se pro dostupnost
    1 * 480 KS
    1 * 480 KS - 16 670,00 Kč
    16 670,00 Kč
    1 * 480 KS
       16 670,00 Kč
  • EPPE0030079.450
    CryoStorage vial
    CryoStorage vial
    06
    0,50 ml
    Ano
    +
    10 racks of 96 vials
    Přihlásit se pro dostupnost
    Přihlásit se pro dostupnost
    1 * 960 KS
    1 * 960 KS - 19 330,00 Kč
    19 330,00 Kč
    1 * 960 KS
       19 330,00 Kč
  • EPPE0030079.469
    CryoStorage vial
    CryoStorage vial
    07
    1,00 ml
    Ano
    +
    10 racks of 96 vials
    Přihlásit se pro dostupnost
    Přihlásit se pro dostupnost
    1 * 960 KS
    1 * 960 KS - 20 050,00 Kč
    20 050,00 Kč
    1 * 960 KS
       20 050,00 Kč
  • EPPE0030079.477
    CryoStorage vial
    CryoStorage vial
    08
    1,50 ml
    Ano
    +
    10 racks of 48 vials
    Přihlásit se pro dostupnost
    Přihlásit se pro dostupnost
    1 * 480 KS
    1 * 480 KS - 13 060,00 Kč
    13 060,00 Kč
    1 * 480 KS
       13 060,00 Kč
  • EPPE0030079.485
    CryoStorage vial
    CryoStorage vial
    09
    2,00 ml
    Ano
    +
    10 racks of 48 vials
    Přihlásit se pro dostupnost
    Přihlásit se pro dostupnost
    1 * 480 KS
    1 * 480 KS - 13 420,00 Kč
    13 420,00 Kč
    1 * 480 KS
       13 420,00 Kč
  • EPPE0030079.493
    CryoStorage vial
    CryoStorage vial
    10
    4,00 ml
    Ano
    +
    10 racks of 48 vials
    Přihlásit se pro dostupnost
    Přihlásit se pro dostupnost
    1 * 480 KS
    1 * 480 KS - 17 270,00 Kč
    17 270,00 Kč
    1 * 480 KS
       17 270,00 Kč