Orders LinkContactUsLinkComponent
e.jet pump, Microsart®
e.jet pump, Microsart®
12, Microsart® e.jet fluid pump, 4 Nl/min.
Katalogové číslo 181-0589
Dodavatel:   Sartorius
e.jet pump, Microsart®
Katalogové číslo 181-0589
Dodavatel:  Sartorius
e.jet pump, Microsart®
e.jet pump, Microsart®
12, Microsart® e.jet fluid pump, 4 Nl/min.
Přejít na:
Price
43 750,00 Kč
Přihlásit se pro dostupnost
1 * 1 KS
Product Details & Documents
The Microsart® e.jet is a laboratory vacuum pump which creates vacuum and concomitantly transfers the filtered liquid to waste.
  • For vacuum filtration in microbiological analysis
Microsart® e.jet is ideal for sample preparation in microbiological analysis achieving a trans membrane pressure of 600 mbar and a flow rate of 4,0 Nl/min (4,0 Normlitre water displacement by air in 1 minute). Constant flow rates and a defined maximum vacuum guarantees smooth and reliable filtration.
Specifikace
  • Popis:
    Microsart® e.jet fluid pump, 4 Nl/min.
  • Sekvence:
    12
  • Hmotnost:
    1,425 g
  • Cat. No.:
    181-0589
  • Průtok:
    >4,0 Nl/min
  • Š×H×V:
    120×170×190 mm
  • Provozní teplota:
    +5 /+40 ˚C max. ambient temp.;+5 /+80 ˚C max. liquid temp.
  • Ochranná třída:
    III (protection type IP 64)
  • Přípojka pro příkon/výkon spojení:
    Quick connection on hose nipples for DN 10 tubing
  • Maximální vakuum:
    0,4 bar
  • Maximální tlak:
    1,0 bar