Orders LinkContactUsLinkComponent
Ammonia solution standardised solution 0.1 N
Ammonia solution standardised solution 0.1 N
5037, Glass bottle, 1 L
Katalogové číslo 35576.K2
Ammonia solution standardised solution 0.1 N
Katalogové číslo 35576.K2
Číslo CAS:  1336-21-6
Ammonia solution standardised solution 0.1 N
Ammonia solution standardised solution 0.1 N
5037, Glass bottle, 1 L
Přejít na:
Číslo CAS:  1336-21-6
Price
1 920,00 Kč
Přihlásit se pro dostupnost
1 * 1 L
Product Details & Documents
Synonyma:  Vodný roztok amonia, Hydroxid amonný, Amoniak
  • Číslo CAS:1336-21-6
  • Vzorec:NH₃
  • MDL číslo:MFCD00066650
  • Molecular Weight:35.05 g/mol
  • Teplota pro skladování:Ambient
  • EINECS:215-647-6
Specifikace
Specifikace
  • Typ balení:
    Glass bottle
  • Bal.:
    1 L
  • Sekvence:
    5037
Specifikace