Orders LinkContactUsLinkComponent
Ascorbic acid test strips, Dosatest
Ascorbic acid test strips, Dosatest
Ascorbic acid test strips, 0 • 50 • 100 • 200 • 300 • 500 • 700 • 1000 • 2000  mg/L Vitamin C, Phosphormolybdenum blue, 100, 100
Katalogové číslo 85701.601
Dodavatel:   VWR Chemicals
Ascorbic acid test strips, Dosatest
Katalogové číslo 85701.601
Dodavatel:  VWR Chemicals
Číslo CAS:  
Ascorbic acid test strips, Dosatest
Ascorbic acid test strips, Dosatest
Ascorbic acid test strips, 0 • 50 • 100 • 200 • 300 • 500 • 700 • 1000 • 2000  mg/L Vitamin C, Phosphormolybdenum blue, 100, 100
Přejít na:
Číslo CAS:  
Price
1 100,00 Kč
Přihlásit se pro dostupnost
1 * 100 KS
Product Details & Documents
Semi-quantitative test strips for the determination of ascorbic acid.
  • Ideal for rapid and easy analysis directly on-site
  • No maintenance or calibration is required
Colour change: Yellow to green-blue
Informace o dodávce: Delivered as 100 test strips in a tube with instruction leaflet.
Specifikace
Specifikace
  • Chemická metoda:
    Phosphormolybdenum blue
  • Bal.:
    100
  • Popis:
    Ascorbic acid test strips
  • Testů v kitu:
    100
  • Rozsah:
    0 • 50 • 100 • 200 • 300 • 500 • 700 • 1000 • 2000  mg/L Vitamin C