ContactUsLinkComponent
Cleanroom gloves, polychloroprene, sterile, BioClean Ultimate™
 :  Nitritex
undefined
Cleanroom gloves, polychloroprene, sterile, BioClean Ultimate™
 :  Nitritex
  • Catalog No:
  • 112-1660
  • 112-1666
  • 112-1662
  • 112-1661
  • 112-1664
  • 112-1665
  • 112-1663
  • Obouruké/jednoruké:
  • Jednoruké
  • Jednoruké
  • Jednoruké
  • Jednoruké
  • Jednoruké
  • Jednoruké
  • Jednoruké
  • Jednorázové/znovupoužitelné:
  • Jednorázové
  • Jednorázové
  • Jednorázové
  • Jednorázové
  • Jednorázové
  • Jednorázové
  • Jednorázové
  • Latex/bez latexu:
  • Latex-free
  • Latex-free
  • Latex-free
  • Latex-free
  • Latex-free
  • Latex-free
  • Latex-free
  • Pudrované/nepudrované:
  • Nepudrované
  • Nepudrované
  • Nepudrované
  • Nepudrované
  • Nepudrované
  • Nepudrované
  • Nepudrované
  • Třída čistoty:
  • 10/ISO 4; EU GMP (A)
  • 10/ISO 4; EU GMP (A)
  • 10/ISO 4; EU GMP (A)
  • 10/ISO 4; EU GMP (A)
  • 10/ISO 4; EU GMP (A)
  • 10/ISO 4; EU GMP (A)
  • 10/ISO 4; EU GMP (A)
  • Typ manžety:
  • Rolovaná
  • Rolovaná
  • Rolovaná
  • Rolovaná
  • Rolovaná
  • Rolovaná
  • Rolovaná
  • Tloušťka límce:
  • 0,09 mm
  • 0,09 mm
  • 0,09 mm
  • 0,09 mm
  • 0,09 mm
  • 0,09 mm
  • 0,09 mm
  • Tloušťka prstu:
  • 0,14 mm
  • 0,14 mm
  • 0,14 mm
  • 0,14 mm
  • 0,14 mm
  • 0,14 mm
  • 0,14 mm
  • Tloušťka drapáku:
  • 0,11 mm
  • 0,11 mm
  • 0,11 mm
  • 0,11 mm
  • 0,11 mm
  • 0,11 mm
  • 0,11 mm
  • Norma EN:
  • EN 374, EN 455
  • EN 374, EN 455
  • EN 374, EN 455
  • EN 374, EN 455
  • EN 374, EN 455
  • EN 374, EN 455
  • EN 374, EN 455
Frequently Bought Together