Orders LinkContactUsLinkComponent
Stand for Imhoff cones
Holder for 2 cones, W×D×H: 300×150×294 mm
Katalogové číslo 528-1199
Dodavatel:   KARTELL
Stand for Imhoff cones
Katalogové číslo 528-1199
Dodavatel:  KARTELL
Stand for Imhoff cones
Stand for Imhoff cones
Holder for 2 cones, W×D×H: 300×150×294 mm
Přejít na:
Price
2 530,00 Kč
Přihlásit se pro dostupnost
1 * 1 KS
Product Details & Documents
Sedimentation Imhoff cone stand made from PMMA.
Specifikace
  • Popis:
    Holder for 2 cones, W×D×H: 300×150×294 mm