ContactUsLinkComponent
Mikroskopy inverzní, Primo Vert
 :  ZEISS
undefined
Mikroskopy inverzní, Primo Vert
 :  ZEISS
  • Catalog No:
  • ZEIS4912060003000
  • 630-1224
  • 630-1225
  • 630-2150
  • 630-1226
  • 630-2151
  • Kontrastní technika:
  • Světlé pole a fázový kontrast
  • Světlé pole a fázový kontrast
  • Světlé pole a fázový kontrast
  • Světlé pole a fázový kontrast
  • Světlé pole a fázový kontrast
  • Světlé pole a fázový kontrast
  • Okuláry:
  • WF 10×/20 mm
  • WF 10×/20 mm
  • WF 10×/20 mm
  • WF 10×/20 mm
  • WF 10×/20 mm
  • WF 10×/20 mm
  • Revolverová hlava:
  • 4 objektivů
  • 4 objektivů
  • 4 objektivů
  • 4 objektivů
  • 4 objektivů
  • 4 objektivů
  • Stolek:
  • 200×239 mm
  • 200×239 mm
  • 200×239 mm
  • 200×239 mm
  • 200×239 mm
  • 200×239 mm
  • Kondenzátor:
  • 0,3
  • 0,3 or 0,4
  • 0,3 or 0,4
  • 0,3 or 0,4
  • 0,3 or 0,4
  • 0,3 or 0,4
  • Ostření:
  • Koaxiální šroub pro hrubé a jemné ostření
  • Koaxiální šroub pro hrubé a jemné ostření
  • Koaxiální šroub pro hrubé a jemné ostření
  • Koaxiální šroub pro hrubé a jemné ostření
  • Koaxiální šroub pro hrubé a jemné ostření
  • Koaxiální šroub pro hrubé a jemné ostření
  • Osvětlení:
  • Halogen − LED in option
Objectives
Frequently Bought Together