ContactUsLinkComponent
VWR® Nádobka mrazicí Cryo 1 °C
Catalog # 479-0640
Supplier:  VWR Collection
undefined
VWR® Nádobka mrazicí Cryo 1 °C
Catalog # 479-0640
Supplier:  VWR Collection
Specifications
  • Poč. otvorů:
    18
  • Popis:
    Nádobka mrazicí Cryo 1 °
  • Rozměry:
    86×117 mm (Int.Ø×H)
  • Bal.:
    1
Specifications
About this item
Nádobka PC, uzávěr a držák na vialky HDPE, pěnová výstelka
  • pevná plovoucí vložka zamezuje kontaminaci vialek
  • lze použít opakovaně; nádobka je opatřena návodem krok za krokem
  • nádobka pojme až 18 kryogenních vialek (1; 1,2; 1,5 a 2 ml)
Zařízení, které využívá isopropyl alkohol a mechanické mrazení a tak umožňuje rychlost chlazení –1 °C za minutu. Ideální pro úspěšnou kryokonzervaci buněk a jejich následné obnovení.