VWR® Traceable® Alarm Thermometer with Timer
620-1662
- Rozsah:0…200 °C
- Rozlišení:1,0 °C
- Š×H×V:70×76×12,7 mm
- Bal.:1
Tento teploměr s časovačem je určen k monitorování kapalin, vzduchu, plynu nebo polotuhých látek. Kovová sonda může být umístěna v pecích a inkubátorech, díky čemuž je tato jednotka ideální pro použití v těchto prostředích.
- Displej ukazuje čas, aktuální teplotu a nastavení alarmu
- Kovová sonda pro aplikace v pecích a inkubátorech
- Nastavitelný display a velké číslices
Zakřivená nerezová sonda (Ø×L: 4×215 mm). Kabel je vyroben z plastu.
: Návazné na NIST. V souladu s ISO/IEC 17025, ANSI/NCSL Z540-1 a 9001.