ContactUsLinkComponent
General purpose gloves, DermiFlex A350
General purpose gloves, DermiFlex A350
Supplier:  Portwest
Certificates
undefined
General purpose gloves, DermiFlex A350
Supplier:  Portwest
Specifications
  • Catalog No:
  • PRTWA350BKRXXL
  • PRTWA350BKRS
  • PRTWA350BKRXL
  • PRTWA350BKRM
  • PRTWA350BKRL
  • Model:
  • A350
  • A350
  • A350
  • A350
  • A350
  • Obouruké/jednoruké:
  • Jednoruké
  • Jednoruké
  • Jednoruké
  • Jednoruké
  • Jednoruké
  • Jednorázové/znovupoužitelné:
  • opakovatelně použitelné
  • opakovatelně použitelné
  • opakovatelně použitelné
  • opakovatelně použitelné
  • opakovatelně použitelné
  • Materiál vložky:
  • Nylon
  • Nylon
  • Nylon
  • Nylon
  • Nylon
  • Materiál:
  • PU/nitrile
  • PU/nitrile
  • PU/nitrile
  • PU/nitrile
  • PU/nitrile
  • Provedení:
  • Palm Dipped
  • Palm Dipped
  • Palm Dipped
  • Palm Dipped
  • Palm Dipped
  • Rozchod:
  • 15
  • 15
  • 15
  • 15
  • 15
  • Norma EN:
  • EN 388:2016 - (4.1.3.1.X.), EN 420
  • EN 388:2016 - (4.1.3.1.X.), EN 420
  • EN 388:2016 - (4.1.3.1.X.), EN 420
  • EN 388:2016 - (4.1.3.1.X.), EN 420
  • EN 388:2016 - (4.1.3.1.X.), EN 420