Orders LinkContactUsLinkComponent
Spill control pads
Spill control pads
Spill control pads, PP, grey, 0,8 L
Katalogové číslo PRTWSM20GRR
Dodavatel:   Portwest
Spill control pads
Katalogové číslo PRTWSM20GRR
Dodavatel:  Portwest
Spill control pads
Spill control pads
Spill control pads, PP, grey, 0,8 L
Přejít na:
Price
4 260,00 Kč
Přihlásit se pro dostupnost
1 * 200 KS
Product Details & Documents
These pads have open edges for quick wicking. High strength spunbound coverstocks prevent lint sticking to machine parts and hold the pads together even when saturated.
  • Each pad absorbs 0,5 litres
 : BS 7959-1, BS 7959-3
Specifikace
  • Popis:
    Spill control pads, PP, grey
  • Savost:
    0,8 L