General purpose gloves, Chrome Rigger A220
Dodavatel: Portwest
Certifikáty
O tomto produktu
These gloves were split leather chrome rigger with red cotton drill back and knuckle protection. Rubberised safety cuff and integral vein patch.
- Cotton backing for breathability
- For use in construction, mining and landscaping
Materials: Polycotton
Certifications: EN 420, EN388:2016 +A1:2018 - 3.2.2.3.X, ANSI/ISEA 105: 2016 CUT Level A2, AS/NZS 2161 .3, AS/NZS 2161 .2
Specifikace
- Catalog No:
- PRTWA220GNRXXXL
- PRTWA220GNRXL
- PRTWA220RERXL
- PRTWA220RERXXXL
- Model:
- Chrome Rigger A220
- Chrome Rigger A220
- Chrome Rigger A220
- Chrome Rigger A220
- Obouruké/jednoruké:
- Jednoruké
- Jednoruké
- Jednoruké
- Jednoruké
- Jednorázové/znovupoužitelné:
- opakovatelně použitelné
- opakovatelně použitelné
- opakovatelně použitelné
- opakovatelně použitelné
- Materiál vložky:
- Pryž
- Pryž
- Pryž
- Pryž
- Typ manžety:
- Rubberised
- Rubberised
- Rubberised
- Rubberised
- Norma EN:
- EN 388
- EN 388
- EN 388
- EN 388