Thermal soft grip gloves, A143
Dodavatel: Portwest
Certifikáty
O tomto produktu
Great for cold environments, this glove is dipped with foamed latex offering extreme breathability.
- Warm 10 gauge acrylic liner for cold protection
- Latex foam coating for excellent grip in wet and dry conditions
- Palm dipped to increase dexterity and ventilation
- Breathable seamless liner
- Ergonomically designed for comfort and ease of use
Provides superior grip performance in wet or dry conditions.
Certifications: EN 388:2016 (2142X), EN 511 (X1X)
Specifikace
- Catalog No:
- PRTWA143Y8RXL
- PRTWA143Y8RL
- PRTWA143Y8RM
- Model:
- A143
- A143
- A143
- Obouruké/jednoruké:
- Jednoruké
- Jednoruké
- Jednoruké
- Jednorázové/znovupoužitelné:
- opakovatelně použitelné
- opakovatelně použitelné
- opakovatelně použitelné
- Materiál vložky:
- Akryl/polyester
- Akryl/polyester
- Akryl/polyester
- Provedení:
- Latex foam coating on palm and fingertips
- Latex foam coating on palm and fingertips
- Latex foam coating on palm and fingertips
- Rozchod:
- 10
- 10
- 10
- Typ manžety:
- Pletené zápěstí
- Pletené zápěstí
- Pletené zápěstí
- Norma EN:
- EN 388:2016 (2142X), EN 511 (X1X)
- EN 388:2016 (2142X), EN 511 (X1X)
- EN 388:2016 (2142X), EN 511 (X1X)