ContactUsLinkComponent
Heat resistant welding gloves, A500
Heat resistant welding gloves, A500
Catalog # PRTWA500RERXL
Supplier:  Portwest
undefined
Heat resistant welding gloves, A500
Catalog # PRTWA500RERXL
Supplier:  Portwest
Specifications
  • Velikost rukavic:
    XL
  • Obouruké/jednoruké:
    Jednoruké
  • Jednorázové/znovupoužitelné:
    opakovatelně použitelné
  • Materiál:
    Leather
  • Barva:
    Červený
  • Model:
    A500
  • Norma EN:
    EN 388:2016 (3243X), EN 407 (413244), EN 12477 Type A
  • Typ manžety:
    Rukavice
  • Materiál vložky:
    Bavlna
  • Bal.:
    1 PAIR
Specifications
About this item
14" cow split leather welding gauntlet with a one piece back and full cotton lining for comfort.
  • Maximum EN 407 burn behaviour resistance
  • Fully lined with soft and comfortable cotton
Ideal for welding and metal handling.
Certifications: EN 388:2016 (3243X), EN 407 (413244), EN 12477 Type A, AS/NZS 2161 .2, AS/NZS 2161 .3, AS/NZS 2161 .4, ANSI/ISEA 105: 2016 CUT Level A2