Orders LinkContactUsLinkComponent
Phosphate Buffered Saline
Phosphate Buffered Saline
Phosphate buffered saline tablets, 100 ml, 100
Katalogové číslo OXOIBR0014G
Phosphate Buffered Saline
Katalogové číslo OXOIBR0014G
Číslo CAS:  
Phosphate Buffered Saline
Phosphate buffered saline tablets, 100 ml, 100
Přejít na:
Číslo CAS:  
Price
1 500,00 Kč
Přihlásit se pro dostupnost
1 * 100 KS
Product Details & Documents
Documents
Specifikace
Specifikace
  • Bal.:
    100
  • Popis:
    Phosphate buffered saline tablets
  • Náplň:
    100 ml