ContactUsLinkComponent
Bromide standard for ion chromatography, (CRM), Fluka™
Bromide standard for ion chromatography, (CRM), Fluka™
Katalogové číslo HONCE3006-100ML
Dodavatel:  Honeywell Chemicals
Číslo CAS:  
Bromide standard for ion chromatography, (CRM), Fluka™
Katalogové číslo HONCE3006-100ML
Dodavatel:  Honeywell Chemicals
Číslo CAS:  
Specifikace
  • Koncentrace:
    1000 mg/L
  • Matrice:
    H₂O
  • Typ balení:
    Plastic bottle
  • Bal.:
    100 mL
  • Popis:
    Bromide standard for IC
Specifikace
O tomto produktu
Certified Reference Material (CRM)
  • Traceable to SRM from NIST
Certifications: ISO/IEC 17025:2017 (ANAB), ISO 17034:2016 (ANAB).