Orders LinkContactUsLinkComponent
Multi-element standard solution 4 for ICP
Multi-element standard solution 4 for ICP
Multielement Standard Solution 4, 10% HNO₃, Plastic bottle, 100 mL
Katalogové číslo HONCE2233-100ML
Dodavatel:   Honeywell Chemicals
Multi-element standard solution 4 for ICP
Katalogové číslo HONCE2233-100ML
Dodavatel:  Honeywell Chemicals
Číslo CAS:  
Multi-element standard solution 4 for ICP
Multielement Standard Solution 4, 10% HNO₃, Plastic bottle, 100 mL
Přejít na:
Číslo CAS:  
Price
5 500,00 Kč
Přihlásit se pro dostupnost
1 * 100 mL
Product Details & Documents
Certified Reference Material (CRM).
100 mg/L each of B, Fe, Se, Tl, Zn, 40 mg/L each of Al, As, Ba, Pb, V, 20 mg/L each of Cr, Cu, Ni, 10 mg/L each of Be, Cd, Co, Mn in HNO₃ 10%
Specifikace
Specifikace
  • Matrice:
    10% HNO₃
  • Typ balení:
    Plastic bottle
  • Bal.:
    100 mL
  • Popis:
    Multielement Standard Solution 4
Specifikace