NexION AFT multi-element solution
NexION AFT Multi-Element Solution, 2% HNO₃, Plastic bottle, 100 mL
Katalogové číslo HONCE2197-100ML
Dodavatel: Honeywell Chemicals
NexION AFT multi-element solution
Katalogové číslo HONCE2197-100ML
Dodavatel: Honeywell Chemicals
Číslo CAS:
Přejít na:
Product Details & Documents
Certified Reference Material (CRM).
2 g/L each of Ag, Al, As, Ba, Be, Bi, Ca, Cd, Cr, Co, Cs, Cu, Fe, Ga, In, K, Li, Mg, Mn, Na, Ni, Pb, Rb, Se, Sr, Tl, U, V, Zn in HNO₃ 2%
Specifikace
Specifikace
- Matrice:2% HNO₃
- Typ balení:Plastic bottle
- Bal.:100 mL
- Popis:NexION AFT Multi-Element Solution