NexION AFT single-element solution
NexION AFT Single-Element Solution, 2% HNO₃, Plastic bottle, 100 mL
Katalogové číslo HONCE2196-100ML
Dodavatel: Honeywell Chemicals
NexION AFT single-element solution
Katalogové číslo HONCE2196-100ML
Dodavatel: Honeywell Chemicals
Číslo CAS:
Přejít na:
Product Details & Documents
Certified Reference Material (CRM).
2 g/L Iron (Fe) in HNO₃ 2%
Specifikace
Specifikace
- Matrice:2% HNO₃
- Typ balení:Plastic bottle
- Bal.:100 mL
- Popis:NexION AFT Single-Element Solution