NexION dual detector solution
NexION Dual Detector Solution, 2% HNO₃, Plastic bottle, 100 mL
Katalogové číslo HONCE2195-100ML
Dodavatel: Honeywell Chemicals
NexION dual detector solution
Katalogové číslo HONCE2195-100ML
Dodavatel: Honeywell Chemicals
Číslo CAS:
Přejít na:
Product Details & Documents
Certified Reference Material (CRM).
200 g/L each of Al, Ba, Ce, Co, Cu, In, Li, Mg, Mn, Ni, Pb, Tb, U, Zn in HNO₃ 2%
Specifikace
Specifikace
- Matrice:2% HNO₃
- Typ balení:Plastic bottle
- Bal.:100 mL
- Popis:NexION Dual Detector Solution