USP 232 elemental impurities solution 2
USP 232 Elemental Impurities Solution 2, 15% HCl, Plastic bottle, 100 mL
Katalogové číslo HONCE2163-100ML
Dodavatel: Honeywell Chemicals
USP 232 elemental impurities solution 2
Katalogové číslo HONCE2163-100ML
Dodavatel: Honeywell Chemicals
Číslo CAS:
Přejít na:
Product Details & Documents
Certified Reference Material (CRM).
100 mg/kg each of Ir, Os, Pd, Pt, Rh, Ru in HCl 15%
Specifikace
Specifikace
- Matrice:15% HCl
- Typ balení:Plastic bottle
- Bal.:100 mL
- Popis:USP 232 Elemental Impurities Solution 2