Interference A for ICP
Interference A, 5% HNO₃/tr HF, Plastic bottle, 100 mL
Katalogové číslo HONCE2155-100ML
Dodavatel: Honeywell Chemicals
Přejít na:
Product Details & Documents
Certified Reference Material (CRM).
21215 mg/L Cl-, 3000 mg/L Ca, 2500 mg/L each of Fe, Na, 2000 mg/L C, 1000 mg/L each of Al, K, Mg, P, S, 20 mg/L each of Mo, Ti in Nitric Acid 5% in HNO₃ 5%
Specifikace
Specifikace
- Matrice:5% HNO₃/tr HF
- Typ balení:Plastic bottle
- Bal.:100 mL
- Popis:Interference A