MS environmental standard for ICP-MS
Katalogové číslo HONCE2152-100ML
Dodavatel: Honeywell Chemicals
Číslo CAS:
Specifikace
- Matrice:5% HNO₃
- Typ balení:Plastic bottle
- Bal.:100 mL
- Popis:MS Environmental Standard
Specifikace
O tomto produktu
Certified Reference Material (CRM).
100 mg/L each of Ag, Al, As, Ba, Be, Ca, Cd, Co, Cr, Cu, Fe, K, Mg, Mn, Mo, Na, Ni, Pb, Sb, Se, Sn, Sr, Ti, Tl, V, Zn in HNO₃ 5%