Orders LinkContactUsLinkComponent
Multi-element solution for ICP, (5 components)
Multi-element solution for ICP, (5 components)
Multi-Element Solution for ICP, (5 components), 5% HNO₃, Plastic bottle, 100 mL
Katalogové číslo HONCE2133-100ML
Dodavatel:   Honeywell Chemicals
Multi-element solution for ICP, (5 components)
Katalogové číslo HONCE2133-100ML
Dodavatel:  Honeywell Chemicals
Číslo CAS:  
Multi-element solution for ICP, (5 components)
Multi-Element Solution for ICP, (5 components), 5% HNO₃, Plastic bottle, 100 mL
Přejít na:
Číslo CAS:  
Price
10 960,00 Kč
Přihlásit se pro dostupnost
1 * 100 mL
Dostupnost některých produktů může být omezena
U některých produktů – například chemikálií nebo zdravotnických prostředků – je pro dokončení objednávky vyžadováno dodatečné ověření účtu, specifická licence nebo zákaznická dokumentace Další informace
Product Details & Documents
Certified Reference Material (CRM).
1000 mg/L each of Mo, Sb, Sn, W, Zr in HNO₃ 5%
Specifikace
Specifikace
  • Matrice:
    5% HNO₃
  • Typ balení:
    Plastic bottle
  • Bal.:
    100 mL
  • Popis:
    Multi-Element Solution for ICP, (5 components)
Specifikace
Some Products May Appear Restricted
To ensure a smooth and speedy checkout, please log in to your account. Some items may show as restricted simply because you're not logged in.
If you do not have an account, you can register using our registration webform (https://www.avantorsciences.com/us/en/login/register)
If you're still seeing restrictions after logging in, certain products—like chemicals or medical devices—require additional account verification steps to be able to place an order. Some items may additionally require a specific license or customer documentation;  additional documentation will be requested for these items prior to shipment. 