Multi-element solution for ICP, (3 components)
Multi-Element Solution for ICP, (3 components), 5% HNO₃, Plastic bottle, 100 mL
Katalogové číslo HONCE2132-100ML
Dodavatel: Honeywell Chemicals
Multi-element solution for ICP, (3 components)
Katalogové číslo HONCE2132-100ML
Dodavatel: Honeywell Chemicals
Číslo CAS:
Přejít na:
Product Details & Documents
Certified Reference Material (CRM).
1000 mg/L each of K, Na, P in HNO₃ 5%
Specifikace
Specifikace
- Matrice:5% HNO₃
- Typ balení:Plastic bottle
- Bal.:100 mL
- Popis:Multi-Element Solution for ICP, (3 components)