Multi-element solution 5 for ICP
Multi-Element Solution 5, 2% HNO₃, Plastic bottle, 100 mL
Katalogové číslo HONCE2121-100ML
Dodavatel: Honeywell Chemicals
Multi-element solution 5 for ICP
Katalogové číslo HONCE2121-100ML
Dodavatel: Honeywell Chemicals
Číslo CAS:
Přejít na:
Product Details & Documents
Certified Reference Material (CRM).
10 mg/L each of B, Ge, Mo, Nb, P, Re, S, Si, Ta, Ti, W, Zr in HNO₃ 2%
Specifikace
Specifikace
- Matrice:2% HNO₃
- Typ balení:Plastic bottle
- Bal.:100 mL
- Popis:Multi-Element Solution 5