ContactUsLinkComponent
Dusičnan nikelnatý 10 g/L in nitric acid 1% matrix modifier solution, for atomic absorption spectroscopy, Fluka™
Katalogové číslo HONCE4605-50ML
Dodavatel:  Honeywell Chemicals
Číslo CAS:  
Dusičnan nikelnatý 10 g/L in nitric acid 1% matrix modifier solution, for atomic absorption spectroscopy, Fluka™
Katalogové číslo HONCE4605-50ML
Dodavatel:  Honeywell Chemicals
Číslo CAS:  
Specifikace
  • Typ balení:
    Plastová láhev
  • Bal.:
    50 mL
  • Sekvence:
    2370
Specifikace
Výsledky testů specifikací
  • Matrix:
    HNO₃ 1%
  • Concentration:
    Ni(NO₃)₂ 10,000 mg/L
  • Quality:
    ISO/IEC17025:2017(ANAB),ISO17034:2016(ANAB)
  • Form:
    Solution
  • Density:
    1.01g/cm3
Výsledky testů specifikací
O tomto produktu
 :
Hustota:1,01 g/cm3
Teplota pro skladování:Ambient
Číslo CAS:13138-45-9
Vzorec:N₂NiO₆
MDL číslo:MFCD00011139