Magnesium nitrate 10 g/L in water matrix modifier solution, for atomic absorption spectroscopy, Fluka™
Katalogové číslo HONCE4600-50ML
Dodavatel: Honeywell Chemicals
Číslo CAS:
Specifikace
- Typ balení:Plastová láhev
- Bal.:50 mL
- Sekvence:2370
Specifikace
Výsledky testů specifikací
- Matrix:H₂O
- Concentration:Mg(NO₃)₂ 10 g/L
- Quality:ISO/IEC17025:2017(ANAB),ISO17034:2016(ANAB)
- Form:Solution
- Density:1.01g/cm3
Výsledky testů specifikací
O tomto produktu
:
Hustota:1,01 g/cm3
Teplota pro skladování:Ambient
Číslo CAS:13446-18-9
Vzorec:Mg(NO₃)₂