ContactUsLinkComponent
Microscopes, Panthera TEC POL series
Microscopes, Panthera TEC POL series
Supplier:  MOTIC
Certificates
undefined
Microscopes, Panthera TEC POL series
Supplier:  MOTIC
Specifications
  • Catalog No:
  • 630-3120
  • 630-3119
  • 630-3121
  • 630-3118
  • 630-3124
  • Model:
  • Panthera TEC POL Epi Binocular
  • Panthera TEC POL Trinocular
  • Panthera TEC POL Epi Trinocular
  • Panthera TEC POL Binocular
  • Panthera TEC POL (i) Digital with integrated WiFi camera
  • Kontrastní technika:
  • Světlé pole a polarizace
  • Světlé pole a polarizace
  • Světlé pole a polarizace
  • Světlé pole a polarizace
  • Světlé pole a polarizace
  • Hlavice:
  • 25° sklon, otáčení o 360°
  • 25° sklon, otáčení o 360°
  • 25° sklon, otáčení o 360°
  • 25° sklon, otáčení o 360°
  • 25° sklon, otáčení o 360°
  • Okuláry:
  • UC-WF 10×/22 mm
  • UC-WF 10×/22 mm
  • UC-WF 10×/22 mm
  • UC-WF 10×/22 mm
  • UC-WF 10×/22 mm
  • Revolverová hlava:
  • 5 objektivů, inverzní
  • 5 objektivů, inverzní
  • 5 objektivů, inverzní
  • 5 objektivů, inverzní
  • 5 objektivů, inverzní
  • Objektivy:
  • Achromatický 4×, 10×, 40×, 60×
  • Achromatický 4×, 10×, 40×, 60×
  • Achromatický 4×, 10×, 40×, 60×
  • Achromatický 4×, 10×, 40×, 60×
  • Achromatický 4×, 10×, 40×, 60×
  • Stolek:
  • Circular rotating 360°, lockable, Ø 160 mm, 1° increments, 0,1° vernier scale
  • Circular rotating 360°, lockable, Ø 160 mm, 1° increments, 0,1° vernier scale
  • Circular rotating 360°, lockable, Ø 160 mm, 1° increments, 0,1° vernier scale
  • Circular rotating 360°, lockable, Ø 160 mm, 1° increments, 0,1° vernier scale
  • Circular rotating 360°, lockable, Ø 160 mm, 1° increments, 0,1° vernier scale
  • Ostření:
  • Coaxial coarse and fine focusing system with tension adjustment
  • Coaxial coarse and fine focusing system with tension adjustment
  • Coaxial coarse and fine focusing system with tension adjustment
  • Coaxial coarse and fine focusing system with tension adjustment
  • Coaxial coarse and fine focusing system with tension adjustment
  • Kamera:
  • None
  • None
  • None
  • None
  • Integrated camera with chip ¹/₃", data transfer: Wi-Fi, ethernet. Capture resolution 4 MP (2592×1520), live display mode via WiFi or ethernet 1280×720, 1920×1080 (full HD)
  • Hmotnost:
  • 15,4 kg
  • 15,4 kg
  • 15,4 kg
  • 15,4 kg
  • 15,4 kg
Specifications
Eyepieces
Product Information
Frequently Bought Together