ContactUsLinkComponent
Jodičnan draselný solution 0.05 M (0.3 N), AVS TITRINORM
  86195.290
 :  
undefined
Jodičnan draselný solution 0.05 M (0.3 N), AVS TITRINORM
  86195.290
 :  
  • Typ balení:
    PE bottle, black
  • Bal.:
    1 L
  • Sekvence:
    5037
  • Titer (20 °C):
    0.9980 – 1.0020
 :
 :Ambient
 :7758-05-6
 :KlO₃
 :MFCD00011406