Orders LinkContactUsLinkComponent
Pipe marker, H₂S
Pipe marker, H₂S, 150×12 mm
Katalogové číslo BRDYN004308
Dodavatel:   Brady
Pipe marker, H₂S
Katalogové číslo BRDYN004308
Dodavatel:  Brady
Pipe marker, H₂S
Pipe marker, H₂S
Pipe marker, H₂S, 150×12 mm
Přejít na:
Price
405,00 Kč
Přihlásit se pro dostupnost
1 * 5 KS
Product Details & Documents
Individual pipe markers on map with perforated arrows, with pictogram.
  • Rubber-based permanent adhesive
  • Polyester with polyester overlaminate material
  • Colour: Black on yellow
Specifikace
  • Popis:
    Pipe marker, H₂S
  • Rozměry:
    150×12 mm