0
0,00 Kč
Order Entry
Přihlásit se
/
Registrovat
Products
Services
Digital Solutions
Applications
Support
About
Expresní objednávka
Stav objednávky
Váš účet
Košík
Czech Republic
Expresní objednávka
Stav objednávky
Váš účet
Košík
ContactUsLinkComponent
Domů
Cyanuric acid
Cyanuric acid, Supelco®
Cyanuric acid, Supelco®
16614-250MG
:
Merck
:
Cyanuric acid, Supelco®
16614-250MG
:
Merck
:
Typ balení:
Glass bottle for solids
Bal.:
250 mg
Sekvence:
2590
:
:
13,02728
:
2,5 g/cm³ (20 °C)
:
M-Clarity™ quality level = MQ100
:
203-618-0
:
108-80-5
:
C₃H₃N₃O₃
:
MFCD00082990