Methylenová modř ≥82% (dye content), certified by the Biological Stain Commission, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Certifikáty
O tomto produktu
Číslo CAS:61-73-4
:MFCD00012111
Vzorec:C₁₆H₁₈ClN₃S
MDL číslo:MFCD00150008
Merck Index:12,06137
Bod tání:180 °C
Hustota:1,757 g/cm³ (22 °C)
:M-Clarity™ quality level = MQ200
EINECS:200-515-2
:GHS07
Teplota pro skladování:Ambient
Související informace
Certifikáty
Hledat podle čísla šaržeMerck The Color of Tissue Diagnostics
Produktová literatura
SIAMM9140-25G_TDS_EN
Specifikace produktu
Frequently Bought Together