Titanium(IV) isopropoxide ≥97%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Certifikáty
O tomto produktu
Číslo CAS:546-68-9
:
Vzorec:C₁₂H₂₈O₄Ti
MDL číslo:MFCD00008871
Merck Index:14,9480
Bod varu:232 °C
Bod tání:16…20 °C
Hustota:0,955
Bod vzplanutí:46 °C (115 °F)
Teplota pro skladování:Ambient
EINECS:208-909-6
UN:2413
ADR:3,III
:GHS02
:GHS07
Související informace
Frequently Bought Together