Praseodymium(III) nitrate hexahydrate ≥99.99% (REO, rare earth oxide basis), REacton®
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Certifikáty
O tomto produktu
Číslo CAS:15878-77-0
:
Vzorec:N₃O₉Pr·6H₂O
MDL číslo:MFCD00149826
:435.01
Bod tání:56 °C
Hustota:2,233 g/cm³ (20 °C)
Teplota pro skladování:Ambient
EINECS:233-796-5
UN:1477
ADR:5.1,III
:GHS03
:GHS07
Související informace
Frequently Bought Together