0,00 Kč
Order Entry
/
Products
Services
Digital Solutions
Applications
Support
About
Czech Republic
ContactUsLinkComponent
Jodičnan draselný
Jodičnan draselný
Jodičnan draselný
PROONCSGC76209
:
LGC Standards PROMOCHEM
:
Jodičnan draselný
PROONCSGC76209
:
LGC Standards PROMOCHEM
:
Typ balení:
Glass bottle for solids
Bal.:
50 g
Sekvence:
3368
:
:
13,07726
:
560 °C
:
3,98 g/cm³ (20 °C)
:
Ambient
:
231-831-9
:
1479
:
5.1,II
:
GHS03
:
GHS07
:
7758-05-6
:
KlO₃
:
MFCD00011406