Industrial gloves, HyFlex® 11-528
Dodavatel: Ansell
Certifikáty
O tomto produktu
This glass-free INTERCEPT liner provides increased cut protection and lasting comfort and protection for hard-working hands.
- Skin friendly for increased comfort
- INTERCEPT Technology® for enhanced cut protection
- Enhanced flexibility for range of motion and tactility for handling small parts
- Grip performance for safe handling in dry to light oily applications
- NBR foam coating provides high grip and abrasion (ANSI 4)
- DMF-free
Ideal for use in the automotive and transportation industry.
Recommended for: Handling metal sheets & panels; handling parts with sharp, rough edges; final assembly; assembly & inspection of components; applying finish to materials.
Certifications: EN 388:2016 (3X32B); Cat. II
Food contact approved
Food contact approved
Packaging: 12 pairs per bag.
Specifikace
- Catalog No:
- ANSE11-528/10
- ANSE11-528/8
- ANSE11-528/7
- ANSE11-528/6
- ANSE11-528/9
- ANSE11-528/11
- Obouruké/jednoruké:
- Jednoruké
- Jednoruké
- Jednoruké
- Jednoruké
- Jednoruké
- Jednoruké
- Jednorázové/znovupoužitelné:
- opakovatelně použitelné
- opakovatelně použitelné
- opakovatelně použitelné
- opakovatelně použitelné
- opakovatelně použitelné
- opakovatelně použitelné
- Materiál vložky:
- HPPE/čedič/polyester/spandex
- HPPE/čedič/polyester/spandex
- HPPE/čedič/polyester/spandex
- HPPE/čedič/polyester/spandex
- HPPE/čedič/polyester/spandex
- HPPE/čedič/polyester/spandex
- Provedení:
- Palm nitrile coated
- Palm nitrile coated
- Palm nitrile coated
- Palm nitrile coated
- Palm nitrile coated
- Palm nitrile coated
- Rozchod:
- 18
- 18
- 18
- 18
- 18
- 18
- Typ manžety:
- Pletené zápěstí
- Pletené zápěstí
- Pletené zápěstí
- Pletené zápěstí
- Pletené zápěstí
- Pletené zápěstí
- Norma EN:
- EN 388:2016 (3X32B)
- EN 388:2016 (3X32B)
- EN 388:2016 (3X32B)
- EN 388:2016 (3X32B)
- EN 388:2016 (3X32B)
- EN 388:2016 (3X32B)
- Antistatický:
- +
- +
- +
- +
- +
- +
- Schváleno pro styk s potravinami:
- +
- +
- +
- +
- +
- +